文件
250538
Sigma-Aldrich
邻甲苯基乙酸乙酯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H4CH2CO2C2H5
CAS號碼:
分子量::
178.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
折射率
n20/D 1.501 (lit.)
bp
76-77 °C/3 mmHg (lit.)
密度
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)Cc1ccccc1C
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-13-11(12)8-10-7-5-4-6-9(10)2/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI 密鑰
HTDQOYWJDUMNHX-UHFFFAOYSA-N
應用
Ethyl o-tolylacetate has been used in preparation of β-o-tolylethyl alcohol by Bouveault′s method.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
224.6 °F - closed cup
閃點(°C)
107 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
374. Resin acids. Part I. Synthesis of phenanthrene hydrocarbons derived from d-pimaric acid, and a new route to phenanthrene.
Bardhan JC and Sengupta SC.
Journal of the Chemical Society, 2520-2526 (1932)