文件
249483
Sigma-Aldrich
2-(三氟甲基)苯甲酰氯
99%
同義詞:
α,α,α-三氟邻甲基苯甲酰氯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CF3C6H4COCl
CAS號碼:
分子量::
208.56
Beilstein:
881040
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
84-85 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.416 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)c1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-7(13)5-3-1-2-4-6(5)8(10,11)12/h1-4H
InChI 密鑰
MXIUWSYTQJLIKE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride may be used in chemical synthesis.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
204.8 °F - closed cup
閃點(°C)
96 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
D Premnath et al.
Interdisciplinary sciences, computational life sciences, 9(1), 130-139 (2016-01-05)
The commenced work deals with the synthesis, characterization and evaluation of biological activities of 4-amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one. The synthesis was done by the condensation of aromatic acid chlorides with 4-aminoantipyrine. The structures of synthesized derivatives were elucidated using IR, Mass