Merck
全部照片(3)
文件
249394
Sigma-Aldrich
8-Hydroxyjulolidine
96%
同義詞:
2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-benzo[ij]quinolizin-8-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H15NO
CAS號碼:
分子量::
189.25
Beilstein:
1530423
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
品質等級
化驗
96%
形狀
powder or crystals
成份
Carbon 72.7-79.6%, Nitrogen 7.1-7.7%
顏色
light brown
mp
132-134 °C (lit.)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Oc1ccc2CCCN3CCCc1c23
InChI
1S/C12H15NO/c14-11-6-5-9-3-1-7-13-8-2-4-10(11)12(9)13/h5-6,14H,1-4,7-8H2
InChI 密鑰
FOFUWJNBAQJABO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
The carboxaldehyde derivative of 8-hydroxyjulolidine is useful as a chromophore in fluorescence chemosensor and chemosensors.
應用
8-Hydroxyjulolidine has been used in the electrochemical switching fluorescence study.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A new multifunctional Schiff base as a fluorescence sensor for Al 3+ and a colorimetric sensor for CN- in aqueous media: an application to bioimaging
Lee SA, et al.
Dalton Transactions, 43(18), 6650-6659 (2014)
Electrochemical switching fluorescence emission in rhodamine derivatives
Cizkova M, et al.
Electrochimica Acta, 260, 589-597 (2018)