重要文件
249238
Sigma-Aldrich
顺-9-二十一碳烯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)10CH=CH(CH2)7CH3
CAS號碼:
分子量::
294.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.45 (lit.)
SMILES 字串
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCC
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
143.6 °F - closed cup
閃點(°C)
62 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)