mp
233-238 °C (lit.)
λmax
443 nm
SMILES 字串
[H]O[H].CN1C=C\C(C=C1)=C\C=C2\C=CC(=O)C=C2
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3