Key Documents
247022
Sigma-Aldrich
三氯化硼甲硫醚络合物 溶液
2.0 M in methylene chloride
同義詞:
三氯化硼-甲硫醚, 二甲基硫醚-三氯化硼
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2S·BCl3
CAS號碼:
分子量::
179.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
反應適用性
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
濃度
2.0 M in methylene chloride
密度
1.344 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C[S+](C)[B-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6BCl3S/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
InChI 密鑰
YNDYUDLLOGOQNW-UHFFFAOYSA-N
應用
芳基醚脱烷基化的简便试剂。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron Letters, 21, 3731-3731 (1980)