Key Documents
245437
Sigma-Aldrich
α-(氰基亚氨基)-3,4-二氯苯乙胺
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cl2C6H3CH2C(=NCN)NH2
CAS號碼:
分子量::
228.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
solid
mp
143-145 °C (lit.)
SMILES 字串
N\C(Cc1ccc(Cl)c(Cl)c1)=N/C#N
InChI
1S/C9H7Cl2N3/c10-7-2-1-6(3-8(7)11)4-9(13)14-5-12/h1-3H,4H2,(H2,13,14)
InChI 密鑰
FPJZOLMBOBRFFS-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)