重要文件
244287
Sigma-Aldrich
二氯磷酸三溴乙酯
97%
同義詞:
2,2,2-三溴乙基二氯磷酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CBr3CH2OP(O)Cl2
CAS號碼:
分子量::
399.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
bp
90-92 °C/0.4 mmHg (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
SMILES 字串
ClP(Cl)(=O)OCC(Br)(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br3Cl2O2P/c3-2(4,5)1-9-10(6,7)8/h1H2
InChI 密鑰
RGBNHRWLNSWPPI-UHFFFAOYSA-N
應用
用于合成寡核苷酸和寡脱氧核苷酸的试剂。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)