文件
244201
Sigma-Aldrich
1-甲基-6,7-二羟基-1,2,3,4-四氢异喹啉 氢溴酸盐
98%
同義詞:
1,2,3,4-四氢-1-甲基-6,7-异喹啉二醇 氢溴酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H13NO2 · HBr
CAS號碼:
分子量::
260.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
186-187 °C (lit.)
SMILES 字串
Br[H].CC1NCCc2cc(O)c(O)cc12
InChI
1S/C10H13NO2.BrH/c1-6-8-5-10(13)9(12)4-7(8)2-3-11-6;/h4-6,11-13H,2-3H2,1H3;1H
InChI 密鑰
OGMGXKJQIOUTTB-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Adriana Prado et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 35(2), 219-227 (2014-05-24)
Unforeseen toxic effects contribute to compound attrition during preclinical evaluation and clinical trials. Consequently, there is a need to correlate in vitro toxicity to in vivo and clinical outcomes quickly and effectively. We propose an expedited evaluation of physiological parameters