Key Documents
242152
Sigma-Aldrich
四氢维洛林 氢溴酸盐
98%
同義詞:
四氢罂粟林 氢溴酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H17NO4 · HBr
CAS號碼:
分子量::
368.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
mp
277 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Br.Oc1ccc(CC2NCCc3cc(O)c(O)cc23)cc1O
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)