文件
241946
Sigma-Aldrich
1-碘戊烷
98%
同義詞:
戊基碘, 正戊基碘
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)4I
CAS號碼:
分子量::
198.05
Beilstein:
1730982
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
包含
copper as stabilizer
折射率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
154-155 °C (lit.)
密度
1.517 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCI
InChI
1S/C5H11I/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3
InChI 密鑰
BLXSFCHWMBESKV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
1-碘戊烷(戊基碘化物)被用于通过热冲击法制备1-戊基自由基
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
109.4 °F - closed cup
閃點(°C)
43 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Iftikhar A Awan et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(11), 2895-2910 (2012-02-24)
The decomposition and intramolecular H-transfer isomerization reactions of the 1-pentyl radical have been studied at temperatures of 880 to 1055 K and pressures of 80 to 680 kPa using the single pulse shock tube technique and additionally investigated with quantum