Key Documents
241865
Sigma-Aldrich
碳化硼
−60-+230 mesh
同義詞:
一碳化四硼
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CB4
CAS號碼:
分子量::
55.25
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
粒徑
−60-+230 mesh
密度
2.51 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
B1=BB=C=B1
InChI
1S/CB4/c1-2-4-5-3-1
InChI 密鑰
NOJMLSPGQSYAIT-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)