重要文件
241466
Sigma-Aldrich
氯化铬(III)
35-45 wt. % in H2O
同義詞:
三氯化铬, 氯化铬
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CrCl3
CAS號碼:
分子量::
158.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
濃度
35-45 wt. % in H2O
密度
2.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
QSWDMMVNRMROPK-UHFFFAOYSA-K
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
在氢作用下与其他金属卤化物气相共还原生成细分的金属互化物,它们可用作具有有效的热电性、磁性和抗氧化性的结构材料或化合物。2
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)