Key Documents
240699
Sigma-Aldrich
环氧氯丙烷
≥99%
同義詞:
阿特拉津 (莠去津), (±)-2-(氯甲基)环氧乙烷, 1-氯-2,3-环氧丙烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C3H5ClO
CAS號碼:
分子量::
92.52
Beilstein:
79785
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
蒸汽密度
3.2 (vs air)
蒸汽壓力
13.8 mmHg ( 21.1 °C)
化驗
≥99%
自燃溫度
779 °F
expl. lim.
21 %
折射率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
密度
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
InChI 密鑰
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于制备聚缩水甘油醚以及用作聚合物交联剂。
用于合成支化七甘油树枝状聚合物。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
82.4 °F
閃點(°C)
28 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis, 487-487 (1993)
Chromatographia, 37, 603-603 (1993)
Synlett, 2091-2091 (2007)
Swetha Inturi et al.
ACS nano, 9(11), 10758-10768 (2015-10-22)
Notwithstanding rapid advances of nanotechnology in diagnostic imaging and drug delivery, the engineered nanocarriers still exhibit substantial lack of hemocompatibility. Thus, when injected systemically, nanoparticles are avidly recognized by blood leukocytes and platelets, but the mechanisms of immune recognition are
An evaluation of the genetic toxicity of epichlorohydrin. A report of an expert group of the International Commission for Protection against Environmental Mutagens and Carcinogens.
R J Srám et al.
Mutation research, 87(3), 299-319 (1981-11-01)