Key Documents
239917
丁胺
≥99%
同義詞:
1-氨基丁烷, 正丁胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)3NH2
CAS號碼:
分子量::
73.14
Beilstein:
605269
EC號碼:
MDL號碼:
蒸汽密度
2.5 (vs air)
蒸汽壓力
68 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99%
自燃溫度
594 °F
expl. lim.
9.8 %
折射率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
密度
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCN
InChI
1S/C4H11N/c1-2-3-4-5/h2-5H2,1H3
InChI 密鑰
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)