Key Documents
238783
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-2,6-heptadienal,mixture of isomers
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2C=CHCH2CH(CH3)CH=C(CH3)CHO
CAS號碼:
分子量::
138.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
96%
折射率
n20/D 1.4664 (lit.)
bp
47 °C/2 mmHg (lit.)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(CC=C)C=C(C)C=O
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)