重要文件
235326
Sigma-Aldrich
巴豆酸乙烯酯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH=CHCO2CH=CH2
CAS號碼:
分子量::
112.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
化驗
98%
包含
100 ppm hydroquinone as stabilizer
折射率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
密度
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C\C=C\C(=O)OC=C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)