Key Documents
234656
Sigma-Aldrich
快速石榴石 GBC 硫酸盐
purified, Dye content 75 %
同義詞:
2-甲基-4-([2-甲基苯基]偶氮)苯重氮盐, 冰染重氮组分 4, 重氮化4-氨基-2′,3-二甲基偶氮苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H14N4O4S
CAS號碼:
分子量::
334.35
顏色索引編號:
37210
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
成份
Dye content, 75%
λmax
360 nm
SMILES 字串
OS([O-])(=O)=O.Cc1ccccc1N=Nc2ccc([N+]#N)c(C)c2
InChI
1S/C14H13N4.H2O4S/c1-10-5-3-4-6-14(10)18-17-12-7-8-13(16-15)11(2)9-12;1-5(2,3)4/h3-9H,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
PPTXFSQSISUDAU-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)