文件
233935
Sigma-Aldrich
L-苹果酸 二钠盐 一水合物
98%
同義詞:
(S)-(-)-羟基琥珀酸 二钠盐, (S)-(-)-苹果酸 二钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NaO2CCH2CH(OH)CO2Na · H2O
CAS號碼:
分子量::
196.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
98%
光學活性
[α]21/D −7.0°, c = 15 in H2O
SMILES 字串
O.[Na+].[Na+].O[C@@H](CC([O-])=O)C([O-])=O
取代透過
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3