化驗
98%
mp
182-184 °C (lit.)
SMILES 字串
NC(=O)Nc1cccc(O)c1
InChI 密鑰
IPRCBIWIPMJXIK-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3