重要文件
23215
Sigma-Aldrich
氯甲酸-1-萘酯
≥98.0% (GC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H7ClO2
CAS號碼:
分子量::
206.63
Beilstein:
512216
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
折射率
n20/D 1.598
密度
1.273 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7ClO2/c12-11(13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChI 密鑰
JRUFQZPDRRGHEF-UHFFFAOYSA-N
應用
1-Naphthyl chloroformate was used in preparation of:
  • 4-benzyl-2-(4-methoxyphenyl)oxazol-5-yl naphthalen-1-ylcarbonate
  • naphthalen-1-yl 4-benzyl-2-(4-methoxyphenyl)-5-oxo-4,5-dihydrooxazole-4-carboxylate
  • 2-(4-methoxyphenyl)-4-methyloxazol-5-yl naphthalen-1-ylcarbonate
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
257.0 °F - closed cup
閃點(°C)
125 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Craig D Campbell et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(11), 4205-4218 (2011-04-21)
The O- to C-carboxyl transfer of oxazolyl carbonates promoted by triazolinylidenes, generated in situ with NEt(3), shows a markedly different rate and chemoselectivity profile to the same reaction promoted by triazolinylidenes generated using KHMDS. The mechanism of these pathways has