文件
232122
Sigma-Aldrich
2-氨基萘嵌间二氮杂苯 氢溴酸盐 水合物
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H9N3 · HBr · xH2O
CAS號碼:
分子量::
264.12 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
297 °C (lit.)
SMILES 字串
Br[H].[H]O[H].NC1=Nc2cccc3cccc(N1)c23
InChI
1S/C11H9N3.BrH.H2O/c12-11-13-8-5-1-3-7-4-2-6-9(14-11)10(7)8;;/h1-6H,(H3,12,13,14);1H;1H2
InChI 密鑰
OOXFTZVZWUMSIW-UHFFFAOYSA-N
應用
2-Aminoperimidine hydrobromide was used as precipitating agent during gravimetric determination of sulphate.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Sulfate-selective electrode and its application for sulfate determination in aqueous solutions.
Lomako SV, et al.
Analytica Chimica Acta, 562(2), 216-222 (2006)