Key Documents
228524
Sigma-Aldrich
重碘酸氢钾
99%
同義詞:
碘酸钾合一碘酸, 酸性碘酸钾
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
KH(IO3)2
CAS號碼:
分子量::
389.91
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
SMILES 字串
[K+].OI(=O)=O.[O-]I(=O)=O
InChI
1S/2HIO3.K/c2*2-1(3)4;/h2*(H,2,3,4);/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)