About This Item
線性公式:
C6F5Si(CH3)2Cl
CAS號碼:
分子量::
260.66
Beilstein:
2858407
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
化驗
96%
折射率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
88-90 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(Cl)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H6ClF5Si/c1-15(2,9)8-6(13)4(11)3(10)5(12)7(8)14/h1-2H3
InChI 密鑰
PQRFRTCWNCVQHI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過