重要文件
226386
1-三甲基苯磺酰基-1,2,4-三唑
98%
同義詞:
MST
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H13N3O2S
CAS號碼:
分子量::
251.30
Beilstein:
618223
MDL號碼:
化驗
98%
SMILES 字串
Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)n2cncn2
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)