重要文件
226211
Sigma-Aldrich
环丙基二苯基锍四氟硼酸盐
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C3H5S(C6H5)2BF4
CAS號碼:
分子量::
314.15
Beilstein:
4172245
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
95%
mp
136-138 °C (lit.)
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.C1CC1[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H15S.BF4/c1-3-7-13(8-4-1)16(15-11-12-15)14-9-5-2-6-10-14;2-1(3,4)5/h1-10,15H,11-12H2;/q+1;-1
InChI 密鑰
DWEYKSWKFYZEGZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)