重要文件
224510
Sigma-Aldrich
3-氟-4-羟基苯乙酸
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FC6H3(OH)CH2CO2H
CAS號碼:
分子量::
170.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
132-134 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES 字串
OC(=O)Cc1ccc(O)c(F)c1
InChI
1S/C8H7FO3/c9-6-3-5(4-8(11)12)1-2-7(6)10/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
YRFBZAHYMOSSGX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
S Jordan et al.
Neurochemical research, 23(4), 513-517 (1998-05-05)
In vivo brain microdialysis was used to monitor 6-[18F]fluoro-L-m-tyrosine (FMT) uptake and metabolism in the striatum of conscious freely moving rats for 3 hours after FMT injection (25 mg/kg, i.v.). Microdialysate collected 20 to 120 min post-dose, contained FMT at