重要文件
222836
Sigma-Aldrich
十九(烷)酸
99%
同義詞:
C19:0, NSC 11914, 十九烷酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)17COOH
CAS號碼:
分子量::
298.50
Beilstein:
1786261
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
mp
68-70 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-18H2,1H3,(H,20,21)
InChI 密鑰
ISYWECDDZWTKFF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)