化驗
98%
形狀
solid
光學活性
[α]22/D −34°, c = 20 in ethanol
光學純度
ee: 95% (GLC)
bp
219 °C (lit.)
mp
51-53 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@H]1[C@H](O)CC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-6-8-4-7(5-9(6)11)10(8,2)3/h6-9,11H,4-5H2,1-3H3/t6-,7+,8-,9-/m1/s1
InChI 密鑰
REPVLJRCJUVQFA-BZNPZCIMSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
200.1 °F - closed cup
閃點(°C)
93.4 °C - closed cup