Key Documents
219320
Sigma-Aldrich
D-乙硫氨基酪酸
98%
同義詞:
D-2-氨基-4-(乙硫基)丁酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C2H5SCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS號碼:
分子量::
163.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
98%
形狀
solid
光學活性
[α]22/D −21°, c = 1 in 1 M HCl
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
278 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CCSCC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2S/c1-2-10-4-3-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
InChI 密鑰
GGLZPLKKBSSKCX-RXMQYKEDSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)