文件
21622
Sigma-Aldrich
Z-β-Dab(Fmoc)-OH
≥98.0% (HPLC)
同義詞:
β-Z-γ-Fmoc-L-3,4-二氨基丁酸, γ-Fmoc-β-Z-L-3,4-二氨基丁酸, (R)-4-(Fmoc-氨基)-3-(Z-氨基)丁酸, Z-β-Dbu(Fmoc)-OH
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C27H26N2O6
CAS號碼:
分子量::
474.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
化驗
≥98.0% (HPLC)
光學活性
[α]/D +7.5±1°, c = 1 in DMF
成份
carbon content, 67.0-69.7%
mp
178-181 °C
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
SMILES 字串
OC(=O)C[C@H](CNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)NC(=O)OCc4ccccc4
InChI
1S/C27H26N2O6/c30-25(31)14-19(29-27(33)34-16-18-8-2-1-3-9-18)15-28-26(32)35-17-24-22-12-6-4-10-20(22)21-11-5-7-13-23(21)24/h1-13,19,24H,14-17H2,(H,28,32)(H,29,33)(H,30,31)/t19-/m1/s1
InChI 密鑰
GNBVOVLCIBZKIQ-LJQANCHMSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3