重要文件
214760
Sigma-Aldrich
BDCS 甲硅烷基化试剂
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
密度
0.959 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
c1c[nH]cn1.CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Journal of the American Chemical Society, 94, 6190-6190 (1972)