重要文件
214469
Sigma-Aldrich
硅胶
3-10 mesh
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
粒徑
3-10 mesh
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
SMILES 字串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
特點和優勢
蓝色指示剂
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)