文件
211753
Sigma-Aldrich
4-氨基-3-硝基二苯甲酮
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2NC6H3(NO2)C(O)C6H5
CAS號碼:
分子量::
242.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
140-143 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(=O)c2ccccc2
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3