重要文件
211486
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromoterephthalic acid
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Br2C6H2-1,4-(CO2H)2
CAS號碼:
分子量::
323.92
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
化驗
97%
mp
320-325 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1cc(Br)c(cc1Br)C(O)=O
應用
Monomer for flame retardant polyesters
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)