文件
210803
Sigma-Aldrich
Acid Violet 5
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C25H20N4Na2O10S3
CAS號碼:
分子量::
678.62
顏色索引編號:
18125
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
mp
240 °C (dec.) (lit.)
λmax
527 nm
SMILES 字串
[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1ccc(cc1)\N=N\c2c(O)c3c(NS(=O)(=O)c4ccc(C)cc4)cc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C25H22N4O10S3.2Na/c1-14-3-9-19(10-4-14)40(32,33)29-21-13-20(41(34,35)36)11-16-12-22(42(37,38)39)24(25(31)23(16)21)28-27-18-7-5-17(6-8-18)26-15(2)30;;/h3-13,29,31H,1-2H3,(H,26,30)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;/q;2*+1/p-2/b28-27+;;
InChI 密鑰
RHEGITQOJDSUSE-JZYARHMISA-L
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3