文件
209775
2,2-二氯-1-甲基环丙烷羧酸甲酯
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H8Cl2O2
CAS號碼:
分子量::
183.03
Beilstein:
1938341
MDL號碼:
化驗
99%
密度
1.269 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)C1(C)CC1(Cl)Cl
InChI
1S/C6H8Cl2O2/c1-5(4(9)10-2)3-6(5,7)8/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
JGCAZFUFORGMFB-UHFFFAOYSA-N