Key Documents
209260
Sigma-Aldrich
碳酸锂
99%, −40 mesh
同義詞:
碳酸锂, 碳酸锂盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Li2CO3
CAS號碼:
分子量::
73.89
Beilstein:
3999191
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
化驗
99%
粒徑
−40 mesh
mp
618 °C (lit.)
密度
2.11 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
R Scott Obach et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 36(7), 1385-1405 (2008-04-23)
We present herein a compilation and trend analysis of human i.v. pharmacokinetic data on 670 drugs representing, to our knowledge, the largest publicly available set of human clinical pharmacokinetic data. This data set provides the drug metabolism scientist with a