重要文件
208728
Sigma-Aldrich
N-(4-氨基-2-甲基苯基)-4-氯酞酰亚胺
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H11ClN2O2
CAS號碼:
分子量::
286.71
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
mp
208-210 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(N)ccc1N2C(=O)c3ccc(Cl)cc3C2=O
InChI
1S/C15H11ClN2O2/c1-8-6-10(17)3-5-13(8)18-14(19)11-4-2-9(16)7-12(11)15(18)20/h2-7H,17H2,1H3
InChI 密鑰
LIVAQMJLPOCEMO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)