重要文件
207691
Sigma-Aldrich
2,2-双(氯甲基)-1-丙醇
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H10Cl2O
CAS號碼:
分子量::
157.04
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
95%
SMILES 字串
CC(CO)(CCl)CCl
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
219.2 °F - closed cup
閃點(°C)
104 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)