重要文件
206822
Sigma-Aldrich
Naphthochrome Green
Dye content 10 %
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C29H16Na2O6
CAS號碼:
分子量::
506.41
顏色索引編號:
44530
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
成份
Dye content, 10%
λmax
362 nm
SMILES 字串
[Na+].[Na+].Oc1c(cc(\C(c2ccccc2)=C3\C=C(C([O-])=O)C(=O)c4ccccc34)c5ccccc15)C([O-])=O
InChI
1S/C29H18O6.2Na/c30-26-19-12-6-4-10-17(19)21(14-23(26)28(32)33)25(16-8-2-1-3-9-16)22-15-24(29(34)35)27(31)20-13-7-5-11-18(20)22;;/h1-15,30H,(H,32,33)(H,34,35);;/q;2*+1/p-2/b25-22-;;
InChI 密鑰
YMXSSEMZYBUPOI-PJXKUKQXSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)