Key Documents
20646
Sigma-Aldrich
O-丁基-L-苏氨酸丁酯 乙酸盐
≥98.0% (T)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H25NO3 · C2H4O2
CAS號碼:
分子量::
291.38
Beilstein:
6707078
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (T)
光學活性
[α]20/D −10±1°, c = 1% in methanol
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
59-61 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(O)=O.C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H25NO3.C2H4O2/c1-8(15-11(2,3)4)9(13)10(14)16-12(5,6)7;1-2(3)4/h8-9H,13H2,1-7H3;1H3,(H,3,4)/t8-,9+;/m1./s1
InChI 密鑰
BGAUVMFJRASONL-RJUBDTSPSA-N
其他說明
保护性苏氨酸,可用于多肽合成,例如糖肽的合成
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
N.J. Forrow et al.
Tetrahedron Letters, 31, 3493-3493 (1990)
Chernyak AYa et al.
Carbohydrate research, 216, 381-398 (1991-09-02)
The disaccharides alpha-L-Rhap-(1----3)-beta-D-GlcpA and beta-D-GlcpA-(1----3)-alpha-L-Rhap bearing amide-linked L-serine or L-threonine, which represent the repeating unit(s) of the capsular polysaccharide from E. coli O6:K54:H10, have been synthesised. O-tert-Butyl-protected amino acid tert-butyl esters were condensed with the corresponding biouronic acid as the