重要文件
203173
Sigma-Aldrich
氯化镝(III) 六水合物
≥99.99% trace metals basis
同義詞:
六水三氯化镝
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
DyCl3 · 6(H2O)
CAS號碼:
分子量::
376.95
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
core: dysprosium
雜質
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.Cl[Dy](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Dy.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI 密鑰
HFEOHRWLEGXZHW-UHFFFAOYSA-K
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.