Key Documents
199370
Sigma-Aldrich
1-(4-硝基苯基)-2-硫脲
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
O2NC6H4NHCSNH2
CAS號碼:
分子量::
197.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
mp
206 °C (dec.) (lit.)
官能基
amine
nitro
thiourea
SMILES 字串
NC(=S)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7N3O2S/c8-7(13)9-5-1-3-6(4-2-5)10(11)12/h1-4H,(H3,8,9,13)
InChI 密鑰
BLYAANPIHFKKMQ-UHFFFAOYSA-N
應用
1-(4-Nitrophenyl)-2-thiourea was used as anion sensor in organic solvent.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Chomchai Suksai et al.
Chemical Society reviews, 32(4), 192-202 (2003-07-24)
Chromogenic sensors for anions generally consist of two parts: anion receptors and chromophores. In this review, 6 types of chromogenic anion sensors are described, namely, NH-based hydrogen bonding, Lewis acid, metal-ion template, transition metal complexes, chromogenic guest displacement and chromoreactands.