Key Documents
199346
Sigma-Aldrich
2-氟苯基乙腈
97%
同義詞:
2-氟氰苄
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FC6H4CH2CN
CAS號碼:
分子量::
135.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.5009 (lit.)
bp
114-117 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1ccccc1CC#N
InChI
1S/C8H6FN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
DAVJMKMVLKOQQC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
2-氟苯基乙腈可用于合成(Z)-2-(2-氟苯基)-3-(1H-吡咯-2-基)丙烯腈
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
109.4 °F - closed cup
閃點(°C)
43 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
McCluskey A, et al.
Royal Society of Chemistry Advances (2014)