Key Documents
199265
Sigma-Aldrich
4-(乙硫基)苯甲酸
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C2H5SC6H4CO2H
CAS號碼:
分子量::
182.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
solid
mp
145-147 °C (lit.)
SMILES 字串
CCSc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2S/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
LDYCQBKCUOVGDA-UHFFFAOYSA-N
應用
4-(Ethylthio)benzoic acid may be used in chemical synthesis studies.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)