文件
198862
Sigma-Aldrich
3-甲基-2-苯基吡啶
≥97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H11N
CAS號碼:
分子量::
169.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
≥97%
折射率
n20/D 1.6030 (lit.)
密度
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cccnc1-c2ccccc2
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
合成 4-氮杂芴和 δ-咔啉的中间体。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
204.8 °F - closed cup
閃點(°C)
96 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Aldrichimica Acta, 14, 13-13 (1981)