重要文件
196266
Sigma-Aldrich
2-(4-氯-3-硝基苯甲酰)苯甲酸
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H3(NO2)COC6H4CO2H
CAS號碼:
分子量::
305.67
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
mp
198-201 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(Cl)c(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H8ClNO5/c15-11-6-5-8(7-12(11)16(20)21)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7H,(H,18,19)
InChI 密鑰
RITAQDHCJBLSSL-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Reduction of 2-(4-chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid in 5% NaOH aqueous solution in presence of Raney nickel, Pd/Al2O3 and Pt/Al2O3 has been investigated.
應用
2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid has been used in the preparation of indanthrone derivatives.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
475. Chemistry of indanthrone. Part VI. Alkylsulphonyl-indanthrones.
Bradley W and Nursten HE.
Journal of the Chemical Society, 2177-2185 (1951)
Catalytic Liquid-Phase Reduction of Aromatic Nitro Compounds Containing Highly Reactive Functional Groups.
Zhandarev VV, et al.
Russ. J. Org. Chem., 37(5), 673-676 (2001)