文件
19578
Sigma-Aldrich
2-(4-Boc-哌嗪)-2-(2-吡啶基)醋酸甲酯
purum, ≥95.0% (HPLC)
同義詞:
2-(4-Boc-哌嗪)-2-(2-吡啶基)乙酸甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H25N3O4
CAS號碼:
分子量::
335.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
purum
化驗
≥95.0% (HPLC)
SMILES 字串
COC(=O)C(N1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C)c2ccccn2
InChI
1S/C17H25N3O4/c1-17(2,3)24-16(22)20-11-9-19(10-12-20)14(15(21)23-4)13-7-5-6-8-18-13/h5-8,14H,9-12H2,1-4H3
InChI 密鑰
KPTMVVXATYPAOF-UHFFFAOYSA-N
應用
Methyl 2-(4-Boc-piperazino)-2-(2-pyridyl)acetate may be used in chemical synthesis of heterocyclic building blocks.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3