文件
194816
Sigma-Aldrich
1,3,3-三甲基-6-氮杂双环[3.2.1]辛烷
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H19N
CAS號碼:
分子量::
153.26
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
95%
SMILES 字串
CC1(C)C[C@@H]2C[C@@](C)(CN2)C1